2,4-Difluorophenetole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Ethoxy-2,4-difluorobenzene
PC50425-10G
PC50425-1G
PC50425-5G
APOSPC50425-10GEA
574
EUR
APOSPC50425-10G
APOSPC50425-1G
APOSPC50425-5G
2,4-Difluorophenetole 98%
2,4-Difluorophenetole
Formel:
C₈H₈F₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846411 CAS-Nummer: 348-20-9 |