Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50376-1G
PC50376-250MG
APOSPC50376-1GEA
53.8
EUR
APOSPC50376-1G
APOSPC50376-250MG
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-6-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrClFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28733924 CAS-Nummer: 943975-33-5 |