2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502902-1G PC502902-250MG
APOSPC502902-1GEA 609 EUR
APOSPC502902-1G APOSPC502902-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Formel: C₈H₅BrF₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31634836
CAS-Nummer: 2244088-55-7
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III