2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502901-1G
PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA
671
EUR
APOSPC502901-1G
APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28527821 CAS-Nummer: 1782526-83-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |