tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 92.8 EUR
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31653058
CAS-Nummer: 2244064-17-1