tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502893-1G
PC502893-250MG
APOSPC502893-1GEA
92.8
EUR
APOSPC502893-1G
APOSPC502893-250MG
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formel:
C₉H₁₆F₃NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31653055 CAS-Nummer: 2244064-22-8 |