4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 609 EUR
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Formel: C₈H₈BrF
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31634833
CAS-Nummer: 2244085-01-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III