2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502885-1G
PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA
609
EUR
APOSPC502885-1G
APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrFI Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31634830 CAS-Nummer: 2244085-66-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |