2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502717-1G PC502717-250MG
APOSPC502717-1GEA 609 EUR
APOSPC502717-1G APOSPC502717-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393831
CAS-Nummer: 1261822-79-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II