5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502693-1G PC502693-5G
APOSPC502693-1GEA 125 EUR
APOSPC502693-1G APOSPC502693-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701031
CAS-Nummer: 685126-86-7