Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502691-1G
PC502691-5G
APOSPC502691-1GEA
61.3
EUR
APOSPC502691-1G
APOSPC502691-5G
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel:
C₉H₆BrF₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999511 CAS-Nummer: 1306763-53-0 |