Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502609-1G
PC502609-5G
PC502609-250MG
APOSPC502609-1GEA
69.6
EUR
APOSPC502609-1G
APOSPC502609-5G
APOSPC502609-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203726 CAS-Nummer: 26107-79-9 |