4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC502598-25G PC502598-5G
APOSPC502598-25GEA 256 EUR
APOSPC502598-25G APOSPC502598-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861396
CAS-Nummer: 20274-69-5