2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502518-1G PC502518-250MG PC502518-5G
APOSPC502518-1GEA 58 EUR
APOSPC502518-1G APOSPC502518-250MG APOSPC502518-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561153
CAS-Nummer: 2244078-00-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III