3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502440-1G PC502440-250MG
APOSPC502440-1GEA 609 EUR
APOSPC502440-1G APOSPC502440-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol 95%
3-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23132693
CAS-Nummer: 1374772-55-0