2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502428-1G
PC502428-250MG
APOSPC502428-1GEA
623
EUR
APOSPC502428-1G
APOSPC502428-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561151 CAS-Nummer: 1309597-49-6 |