3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502426-1G
PC502426-250MG
APOSPC502426-1GEA
1090
EUR
APOSPC502426-1G
APOSPC502426-250MG
3,6-Difluoro-2-iodoaniline 95%
3,6-Difluoro-2-iodoaniline
Formel:
C₆H₄F₂IN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28789179 CAS-Nummer: 1582732-86-2 |