3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502418-1G PC502418-5G
APOSPC502418-1GEA 231 EUR
APOSPC502418-1G APOSPC502418-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30830100
CAS-Nummer: 1296310-72-9