3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502390-1G
PC502390-250MG
APOSPC502390-1GEA
521
EUR
APOSPC502390-1G
APOSPC502390-250MG
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₆FNO₅ Molekulargewicht: 215.135 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12173014 CAS-Nummer: 577-39-9 |