2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
PC502274-1G PC502274-500MG
APOSPC502274-1GEA 458 EUR
APOSPC502274-1G APOSPC502274-500MG
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅Cl₂FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28133674
CAS-Nummer: 1806353-99-0