3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502272-1G PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA 1090 EUR
APOSPC502272-1G APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrF₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25476827
CAS-Nummer: 1803571-23-4