5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502236-1G
PC502236-250MG
APOSPC502236-1GEA
534
EUR
APOSPC502236-1G
APOSPC502236-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrF₄NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27931581 CAS-Nummer: 889459-12-5 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |