Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502211-1G
PC502211-250MG
APOSPC502211-1GEA
545
EUR
APOSPC502211-1G
APOSPC502211-250MG
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (2,4-difluorobenzyl)trifluoroborate
Formel:
C₇H₅BF₅·K Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18861751 CAS-Nummer: 1632070-90-6 |