2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502199-1G
PC502199-250MG
APOSPC502199-1GEA
654
EUR
APOSPC502199-1G
APOSPC502199-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄BrF₅O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30723444 CAS-Nummer: 2149591-35-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |