Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502198-1G PC502198-250MG PC502198-5G
APOSPC502198-1GEA 333 EUR
APOSPC502198-1G APOSPC502198-250MG APOSPC502198-5G
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate
Formel: C₈H₆BF₆·K
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18712965
CAS-Nummer: 1494466-25-9