3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502146-1G PC502146-250MG PC502146-5G
APOSPC502146-1GEA 1400 EUR
APOSPC502146-1G APOSPC502146-250MG APOSPC502146-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃I
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398193
CAS-Nummer: 1261795-42-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III