4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502134-1G
PC502134-250MG
PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA
174
EUR
APOSPC502134-1G
APOSPC502134-250MG
APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19381659 CAS-Nummer: 1349719-24-9 |