Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502131-1G PC502131-250MG PC502131-5G
APOSPC502131-1GEA 58 EUR
APOSPC502131-1G APOSPC502131-250MG APOSPC502131-5G
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₃IO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11976042
CAS-Nummer: 161622-17-9