Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502130-1G PC502130-250MG PC502130-5G
APOSPC502130-1GEA 95.7 EUR
APOSPC502130-1G APOSPC502130-250MG APOSPC502130-5G
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10000921
CAS-Nummer: 647020-71-1