3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 364 EUR
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18398161
CAS-Nummer: 1261482-46-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III