Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 335 EUR
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30481112
CAS-Nummer: 2089258-73-9
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III