3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502065-1G PC502065-250MG PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA 226 EUR
APOSPC502065-1G APOSPC502065-250MG APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28746751
CAS-Nummer: 1805950-70-2