5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502004-1G PC502004-250MG PC502004-5G
APOSPC502004-1GEA 58 EUR
APOSPC502004-1G APOSPC502004-250MG APOSPC502004-5G
5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
5-Bromo-2,4-difluorostyrene
Formel: C₈H₅BrF₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29049257
CAS-Nummer: 1935371-62-2