4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 391 EUR
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29049281
CAS-Nummer: 1850856-63-1