3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 69.6 EUR
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390052
CAS-Nummer: 656-06-4