2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501911-1G PC501911-250MG PC501911-5G
APOSPC501911-1GEA 33.5 EUR
APOSPC501911-1G APOSPC501911-250MG APOSPC501911-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28737918
CAS-Nummer: 1807071-26-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II