3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 522 EUR
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Formel: C₇H₅BrFIO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29049290
CAS-Nummer: 1935372-87-4