3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501873-1G
PC501873-250MG
PC501873-5G
APOSPC501873-1GEA
58
EUR
APOSPC501873-1G
APOSPC501873-250MG
APOSPC501873-5G
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18390951 CAS-Nummer: 259243-49-7 |