4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501812-1G PC501812-250MG PC501812-5G
APOSPC501812-1GEA 696 EUR
APOSPC501812-1G APOSPC501812-250MG APOSPC501812-5G
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
4-Bromo-2,6-difluorostyrene
Formel: C₈H₅BrF₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28360633
CAS-Nummer: 160975-98-4