5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501602-1G
PC501602-250MG
PC501602-5G
APOSPC501602-1GEA
166
EUR
APOSPC501602-1G
APOSPC501602-250MG
APOSPC501602-5G
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 6-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formel:
C₈H₅FO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053106 CAS-Nummer: 920481-01-2 |