2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501567-10G
PC501567-1G
PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA
1160
EUR
APOSPC501567-10G
APOSPC501567-1G
APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23713104 CAS-Nummer: 651026-99-2 |