2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501374-1G PC501374-250MG PC501374-5G
APOSPC501374-1GEA 69.6 EUR
APOSPC501374-1G APOSPC501374-250MG APOSPC501374-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18633090
CAS-Nummer: 1461702-87-3