4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Fluoro-3-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501366-1G
PC501366-250MG
PC501366-5G
APOSPC501366-1GEA
696
EUR
APOSPC501366-1G
APOSPC501366-250MG
APOSPC501366-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26051381 CAS-Nummer: 1192347-87-7 |