3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501364-1G PC501364-250MG PC501364-5G
APOSPC501364-1GEA 928 EUR
APOSPC501364-1G APOSPC501364-250MG APOSPC501364-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26051385
CAS-Nummer: 1564471-90-4