4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1-fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC501275-1G
PC501275-250MG
APOSPC501275-1GEA
480
EUR
APOSPC501275-1G
APOSPC501275-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrFINO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28348556 CAS-Nummer: 1807008-13-4 |