2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(bromomethyl)-2-fluoro-3-nitrobenzene
PC501172-1G PC501172-5G PC501172-25G
APOSPC501172-1GEA 77 EUR
APOSPC501172-1G APOSPC501172-5G APOSPC501172-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110170
CAS-Nummer: 946125-65-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III