4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501009-1G
PC501009-250MG
APOSPC501009-1GEA
609
EUR
APOSPC501009-1G
APOSPC501009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₃BrF₄N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154938 CAS-Nummer: 1822861-98-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |