2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50087-1G PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA 350 EUR
APOSPC50087-1G APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂F₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044323
CAS-Nummer: 58602-02-1