4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC500851-1G
PC500851-5G
APOSPC500851-1GEA
33
EUR
APOSPC500851-1G
APOSPC500851-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05669500 CAS-Nummer: 27914-56-3 |