3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC500842-1G
PC500842-5G
APOSPC500842-1GEA
288
EUR
APOSPC500842-1G
APOSPC500842-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04967196 CAS-Nummer: 35480-48-9 |